Wichtige Dokumente
8.20321
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenol
for synthesis
Synonym(e):
3-Chlorophenol
About This Item
Lineare Formel:
3-(Cl)C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-582-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 hPa ( 44 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>600 °C
Wirksamkeit
570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.5 (20 °C, 27.7 g/L in H2O)
bp
216.8 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
31-34 °C
Übergangstemp.
flash point 97 °C
Löslichkeit
27.7 g/L
Dichte
1.27 g/cm3 at 45 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
InChIKey
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 28 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 35 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup