Wichtige Dokumente
8.20015
Sigma-Aldrich
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
211-560-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
360 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[N+H3][C@]21C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H](C1)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChIKey
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable