Wichtige Dokumente
8.18383
Sigma-Aldrich
Amantadine sulfate
for synthesis
Synonym(e):
1-Aminoadamantansulfat, 1-Adamantylaminsulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34N2 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.50 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
250-604-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
pH-Wert
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
299-301 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C10H17N.H2O4S/c2*11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;1-5(2,3)4/h2*7-9H,1-6,11H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
MYWTWSQFJLXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus S): ≥ 98.0 %
Sulfatasche:
≤ 0.20 %
Identität (IR):
entspricht
Sulfatasche:
≤ 0.20 %
Chlorid: ≤ 0.04 %
Identität (IR):
entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable