Wichtige Dokumente
100277
Adamantan
≥99%
Synonym(e):
Tricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
209-212 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@H](C2)C3
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+
InChIKey
ORILYTVJVMAKLC-YNFQOJQRSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)