Merck
8.18888
Sigma-Aldrich
Xenondifluorid
for synthesis
Synonym(e):
Xenondifluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
F2Xe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352307
EG-Index-Nummer:
237-251-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
3.8 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (sublimed)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/F2Xe/c1-3-2
InChIKey
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Anwendungen im Organik-Labor: Beschreibt, wie Xenondifluorid mit organischen Substraten interagiert, und hebt seine Reaktionsmechanismen und Vielseitigkeit in der organischen Synthese hervor (Ramsden, 2014).
  • Fluorierung aromatischer Verbindungen: Untersucht die Fluorierung aromatischer Verbindungen mit Xenondifluorid und betont seine Vorteile gegenüber elementarem Fluor für sicherere und kontrolliertere Reaktionen (Fedorov et al., 2015).
  • Mikrofabrikation: Beschreibt die Verwendung von Xenondifluorid zum Trockenätzen in der Mikrofabrikation, insbesondere zur Herstellung mikroelektromechanischer Systeme durch Ätzen von Siliziumopferschichten (Rowlands, 2015).
  • Anregungsstudien: Untersucht die Anregung von Europium(III) in Gegenwart von Xenondifluorid und zeigt, wie Xenondifluorid bei der Erzeugung elektronisch angeregter Zustände helfen kann (Masyagutova et al., 2024).
  • Ätzen von Opferschichten: Detaillierte Beschreibung der Anwendung von Xenondifluorid beim Ätzen von Opferschichten zur Herstellung mikroelektromechanischer Vorrichtungen, was dessen Wirksamkeit bei der Schaffung komplexer Strukturen demonstriert (Vahanissi, 2019).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98,0 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable