Wichtige Dokumente
602094
Xenon-124Xe
99.9 atom %
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.9 atom %
Form
gas
Massenverschiebung
M-8
SMILES String
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
InChIKey
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?