Wichtige Dokumente
602159
Xenon-131Xe
99 atom %
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom %
Assay
≥99.5% (Total Xenon)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.5% Total others
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[131Xe]
InChI
1S/Xe/i1+0
InChIKey
FHNFHKCVQCLJFQ-IGMARMGPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)