Wichtige Dokumente
8.18661
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylamino-ethanol
for synthesis
Synonym(e):
2-tert-Butylamino-ethanol, N-tert-Butylethanolamin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CNHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
225-034-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Wirksamkeit
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
635 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
176-177 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C
Übergangstemp.
flash point 69 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C(C)(C)C)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available