Alle Fotos(1)
Key Documents
8.18313
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
Trifluormethansulfonsäure-tert-butyldimethylsilylester, tert-Butyldimethylsilyltriflat
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
274-102-0
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
liquid
bp
65-67 °C/13 hPa
Übergangstemp.
flash point 36 °C
Dichte
1.151 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChIKey
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.152
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup