Wichtige Dokumente
8.14776
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
for synthesis
Synonym(e):
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
214-928-0
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
280 °C
mp (Schmelzpunkt)
87 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1c(cccc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
InChIKey
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 87 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 90 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable