Wichtige Dokumente
136123
trans-Chalkon
97%
Synonym(e):
Benzylidenacetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
208 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
InChIKey
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Angaben zum Gen
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?