Wichtige Dokumente
8.14680
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Synonym(e):
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
209-967-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChIKey
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 166 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 170 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable