Wichtige Dokumente
8.14566
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylate
for synthesis
Synonym(e):
Diisopropylazodicarboxylate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
219-502-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.04 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Wirksamkeit
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
75 °C/33.3 Pa
Übergangstemp.
flash point 106 °C
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
222.8 °F
Flammpunkt (°C)
106 °C