Wichtige Dokumente
8.07971
Sigma-Aldrich
Succinimide
for synthesis
Synonym(e):
Succinimide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-635-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4-6 (200 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
121-124 °C
Übergangstemp.
flash point 201 °C
Löslichkeit
330 g/L
Dichte
1.4 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChIKey
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 120 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 126 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1