8.01309
4-Amino-1,2,4-triazole
for synthesis
Synonym(e):
4-Amino-4H-1,2,4-triazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
<7 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[n]1(cnnc1)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
InChIKey
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 83 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 86 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable