70663
Proteinase K, lyophilisiert
Highly active serine protease that exhibits broad cleavage specificity on native and denatured proteins and is widely used in the purification of DNA and RNA.
Synonym(e):
Proteinase K aus Tritirachium album, Endopeptidase K
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
28.93 kDa
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable