Merck
688000
Sigma-Aldrich
Y-27632
≥95% (HPLC), solid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Y-27632, ROCK Inhibitor, (R)-(+)-trans-N-(4-Pyridyl)-4-(1-aminoethyl)-cyclohexancarboxamid, 2HCl, Rho Kinase Inhibitor VI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21N3O · 2HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.26 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Y-27632-CAS 331752-47-7-Calbiochem, Y-27632A, CAS 331752-47-7, is a cell-permeable, reversible, inhibitor of Rho kinases (Ki = 140 nM for p160ROCK). Enhances survival & cloning efficiency of ESC without affecting their pluripotency.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
InChIKey
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein hochpotenter, zellpermeabler, reversibler und selektiver Inhibitor von Rho-assoziierten Proteinkinasen (Ki = 140 nM für p160ROCK). Hemmt auch ROCK-II mit gleicher Potenz. Die Hemmung ist in Bezug auf ATP kompetitiv. Weist eine um das 10- bis 50-fache niedrigere Affinität gegenüber PKCε auf als p160ROCK. Hat keine Auswirkungen auf die Aktivität von p21-aktivierter Proteinkinase (PAK), selbst bei höheren Konzentrationen (~100 µM). Fungiert auch als potenter Inhibitor einer Agonist-induzierten Ca2+ Sensibilisierung der Myosin-Phosphorylierung und der Glattmuskelkontraktion. Verhindert eine Apoptose und verbessert die Überlebens- und Klonierungseffizienz von dissoziierten hES-Zellen ohne Beeinflussung ihrer Pluripotenz. Vorbehandlung mit Y-27632 verringert das Risiko von Lungenverletzungen in Sepsis-Rattenmodellen. Eine 5-mM-Lösung (500 µg/296 µl-) von Y-27632 (Best.- Nr. 688001) in H2O und eine 10-mM-Lösung in DMSO (Best.- Nr. 688002) sind ebenfalls erhältlich.
Ein hochpotenter, zellpermeabler, reversibler und selektiver Inhibitor von Rho-assoziierter Proteinkinase (Ki = 140 nM für p160ROCK (ROCK-I)). Hemmt auch ROCK-II mit nahezu gleicher Potenz. Hemmung wird durch Konkurrieren mit ATP um die Bindung am katalytischen Zentrum erreicht. Weist eine um das 10- bis 50-fache niedrigere Affinität gegenüber PKCε auf als p160ROCK. Hat selbst bei hohen Konzentrationen (~100 µM) keinen Einfluss auf die Aktivität der p21-aktivierten Proteinkinase (PAK). Fungiert auch als potenter Inhibitor einer Agonist-induzierten Ca2+-Sensibilisierung der Myosin-Phosphorylierung und von Glattmuskelkontraktionen (IC50 = 700 nM für Phenylephrin-induzierte Kontraktionen in Aortenstreifen). Verhindert eine Apoptose und verbessert die Überlebens- und Klonierungseffizienz von dissoziierten hES-Zellen ohne Beeinflussung ihrer Pluripotenz. Vorbehandlung mit Y-27632 verringert das Risiko von Lungenverletzungen in Sepsis-Rattenmodellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
p160 Rho-assoziierte Proteinkinasen (ROCK)
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 140 nM für p160 Rho-assoziierte Proteinkinasen (ROCK)
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C 6 Monate lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Cinel, I., et al. 2012. J. Thorac. Dis.4, 30.
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Rechtliche Hinweise
Unter Lizenz von PCT-Antrag W098/06,433A1 und unter Lizenz der Mitsubishi Pharma Tanabe Corporation verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jessica L Teo et al.
Molecular biology of the cell, 31(23), 2557-2569 (2020-09-10)
Epithelia can eliminate apoptotic cells by apical extrusion. This is a complex morphogenetic event where expulsion of the apoptotic cell is accompanied by rearrangement of its immediate neighbors to form a rosette. A key mechanism for extrusion is constriction of
Adrian Danescu et al.
Development (Cambridge, England), 148(9) (2021-03-25)
In the face, symmetry is established when bilateral streams of neural crest cells leave the neural tube at the same time, follow identical migration routes and then give rise to the facial prominences. However, developmental instability exists, particularly surrounding the
Ge Guo et al.
Cell stem cell, 28(6), 1040-1056 (2021-04-09)
Classic embryological experiments have established that the early mouse embryo develops via sequential lineage bifurcations. The first segregated lineage is the trophectoderm, essential for blastocyst formation. Mouse naive epiblast and derivative embryonic stem cells are restricted accordingly from producing trophectoderm.
Benoit Dehapiot et al.
PLoS biology, 19(9), e3001376-e3001376 (2021-09-08)
Mammalian oocyte meiotic divisions are highly asymmetric and produce a large haploid gamete and 2 small polar bodies. This relies on the ability of the cell to break symmetry and position its spindle close to the cortex before anaphase occurs.
Masaya Miyazaki et al.
International journal of molecular medicine, 48(4) (2021-09-02)
The autophagy‑lysosome system allows cells to adapt to environmental changes by regulating the degradation and recycling of cellular components, and to maintain homeostasis by removing aggregated proteins and defective organelles. Cyclin G‑associated kinase (GAK) is involved in the regulation of