Merck
573096
Sigma-Aldrich
STAT3-Inhibitor Peptid, zellpermeabel
≥95% (HPLC), lyophilized solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
STAT3-Inhibitor Peptid, zellpermeabel, PpYLKTK-mts, STAT3-Inhibitor IV
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C92H157N20O24P
Molekulargewicht:
1958.32
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
STAT3-Inhibitor Peptid, zellpermeabel, The STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable controls the biological activity of STAT3.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Ein zellpermeables Analogon des Stat3-SH2-Domänen-bindenden Phospho-Peptids (Kat.-Nr. 573095), das eine C-terminale membranverlagernde Sequenz (MTS) enthält und als hochselektiver, potenter Blocker der Stat3-Aktivierung wirkt. Unterdrückt auch die konstitutive Stat3-abhängige Src-Transformation, hat aber keine Auswirkungen auf die Stat3-unabhängige Ras-Transformation.
Ein zellpermeables Analogon des Stat3-SH2-Domänen-bindenden Phosphopeptids (Kat.-Nr. 573095), das eine C-terminale mts-Sequenz (membranverlagernde Sequenz) enthält und als hochselektiver, potenter Blocker der Stat3-Aktivierung wirkt. Unterdrückt auch die konstitutive Stat-3-abhängige Src-Transformation, hat aber keine Auswirkungen auf die Stat-3-unabhängige Ras-Transformation. Das unphosphorylierte inaktive Kontrollpeptid ist ebenfalls erhältlich unter der Kat.-Nr. 573105.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Blocker der Stat3-Aktivierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Pro-Tyr-(PO₃H₂)-Leu-Lys-Thr-Lys-Ala-Ala-Val-Leu-Leu-Pro-Val-Leu-Leu-Ala-Ala-Pro-OH
Sonstige Hinweise
Turkson, J., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 45443.
Rojas, M., et al. 1998. Nat. Biotechnol.16, 370.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Johansen et al.
The British journal of dermatology, 163(6), 1194-1204 (2010-09-18)
Anti-TNFα therapies are well established for severe psoriasis; however, their mechanism of action in disease resolution is not fully understood. p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) is a kinase known to play a key role in the pathogenesis of psoriasis. To