Merck
569396
Sigma-Aldrich
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥97% (HPLC), liquid, protein kinase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
InSolution Staurosporine, Streptomyces sp., PKA-Inhibitor II, MLCK-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H26N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
InSolution Staurosporine, Streptomyces sp., InSolution, ≥97%, 1 mM solution, protein kinase inhibitor
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)NC)OC)C
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
InChIKey
HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler und Breitspektrum-Inhibitor von Proteinkinasen. Hemmt CaM-Kinase (IC50 = 20 nM), Myosin-Leichtkettenkinase (IC50 = 1,3 nM), Proteinkinase A (IC50 = 7 nM), Proteinkinase C (IC50 = 0,7 nM) und Proteinkinase G (IC50 = 8,5 nM). Hemmt auch die durch Kollagen oder ADP-induzierte Thrombozytenaggregation, hat jedoch keine Wirkung auf die Thrombin-induzierte Thrombozytenaggregation. Induziert Apoptose in menschlichen bösartigen Gliomzelllinien. Hält normale Zellen am G1 Kontrollpunkt an.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
PKA
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 7 nM, 20 nM, 1,3 nM, 700 pM, 8,5 nM, jeweils gegen Proteinkinase A, CaM-Kinase, Myosin-Leichtkettenkinase, Proteinkinase C und Proteinkinase G
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 1-mM-Lösung (100 µg/214 µl) von Staurosporin (Kat.-Nr. 569397) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen, mit inertem Gas spülen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Couldwell, W.T., et al. 1994. FEBS Lett.345, 43.
Nishimura, H. and Simpson, I.A. 1994. Biochem. J.302, 271.
Bruno, S., et al. 1992. Cancer Res.52, 470.
Kiss, Z. and Deli, E. 1992. Biochem. J.288, 853.
Vitale, M.L., et al. 1992. Neuroscience51, 463.
Hoffman, R. and Newland, E.S. 1991. Cancer Chemotherapie. Pharmacol.28, 102.
Oka, S., et al. 1986. J. Biol. Chem.50, 2723.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Athena Kyrkou et al.
Nature communications, 15(1), 5115-5115 (2024-06-16)
Neurofibromatosis Type II (NFII) is a genetic condition caused by loss of the NF2 gene, resulting in activation of the YAP/TAZ pathway and recurrent Schwann cell tumors, as well as meningiomas and ependymomas. Unfortunately, few pharmacological options are available for
Shuai Guo et al.
British journal of pharmacology, 179(21), 4974-4991 (2022-07-15)
Macrophage-rich atherosclerotic arteries are highly active in glycolysis. PFKFB3, a key glycolytic enzyme, has emerged as a potential therapeutic target in atherosclerosis. Small-molecule inhibitors of PFKFB3, such as 3PO and PFK158, have demonstrated efficacy in hampering atherogenesis in preclinical models.
Erin R Spiller et al.
Frontiers in oncology, 11, 771173-771173 (2022-01-08)
Three-quarters of compounds that enter clinical trials fail to make it to market due to safety or efficacy concerns. This statistic strongly suggests a need for better screening methods that result in improved translatability of compounds during the preclinical testing
Marco Ponzetti et al.
Frontiers in oncology, 12, 983254-983254 (2022-12-23)
Osteosarcoma is the most common primary bone malignancy. The crosstalk between osteosarcoma and the surrounding tumour microenvironment (TME) drives key events that lead to metastasization, one of the main obstacles for definitive cure of most malignancies. Extracellular vesicles (EVs), lipid
Liaisan Arslanbaeva et al.
Redox biology, 51, 102272-102272 (2022-03-08)
Cutaneous melanoma is the deadliest type of skin cancer, although it accounts for a minority of all skin cancers. Oxidative stress is involved in all stages of melanomagenesis and cutaneous melanoma can sustain a much higher load of Reactive Oxygen