Merck
G4500
Sigma-Aldrich
D-Gluconsäure Kaliumsalz
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycapronsäure Kaliumsalz, Kalium D-Gluconat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11KO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
Beilstein:
3919448
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D 11°, c = 1% (w/v) in water
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
183 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChIKey
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Anwendung
Das Kaliumsalz der D-Gluconsäure wird in einem neu entwickelten Prozess namens ARS verwendet, der die Schrumpfung von gefärbten Wollgeweben verhindert.
Biochem./physiol. Wirkung
Kalium-D-Gluconat, das Kaliumsalz der Gluconsäure, kommt in Zellkulturen und in Großanwendungen wie der Reinigung von Metalloberflächen sowie in Düngemitteln zum Einsatz.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mainak Das et al.
Nature protocols, 2(7), 1795-1801 (2007-07-21)
This protocol describes a cell culture model to study the differentiation of fetal rat skeletal muscle cells. The model uses serum-free medium, a nonbiological substrate N-1[3(trimethoxysilyl)propyl] diethylenetriamine (DETA) and fabricated microcantilevers to promote the differentiation of dissociated rat myocytes into
Low-temperature Dyeing of Wool Processed for Shrinkage Control
Cardamone, J.
Textile Res., 76, 78-78 (2006)
Hsien-Sung Huang et al.
PloS one, 9(5), e98383-e98383 (2014-05-27)
Genomic imprinting describes an epigenetic process through which genes can be expressed in a parent-of-origin-specific manner. The monoallelic expression of imprinted genes renders them particularly susceptible to disease causing mutations. A large proportion of imprinted genes are expressed in the
Cathryn R Cadwell et al.
eLife, 9 (2020-03-07)
Clones of excitatory neurons derived from a common progenitor have been proposed to serve as elementary information processing modules in the neocortex. To characterize the cell types and circuit diagram of clonally related excitatory neurons, we performed multi-cell patch clamp
Ubaid H Shah et al.
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 32(2), 193-199 (2012-09-18)
Acute lower respiratory infections are the most frequent illnesses globally in children less than 5 years old. The aim of this randomized double blind controlled trial is to assess the effectiveness of zinc gluconate supplementation for 2 months period compared