Alle Fotos(1)
Key Documents
540223
Sigma-Aldrich
Purmorphamin
≥98% (HPLC), liquid, Hedgehog signaling activator, Calbiochem
Synonym(e):
InSolution Purmorphamin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.77
product name
Purmorphamin, InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, induces osteoblast differentiation in C3H10T1/2 multipotent mesenchymal progenitor cells
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Purinverbindung, induziert die Osteoblastendifferenzierung in multipotenten mesenchymalen Progenitorzellen C3H10T1/2 (EC50 = 1 µ;M) und in linienspezifischen Präosteoblasten MC3T3-E1. Induziert nachweislich sogar in Präadipozyten und Myoblasten eine Transdifferenzierung. Laut Berichten sind die Wirkungen mit dem knochenmorphogenetischen Protein-4 (BMP-4) synergistisch. Laut Berichten wird die Osteogenese durch Aktivierung des Hedgehog-Signalwegs induziert.
Purmorphamin ist eine zellpermeable Purinverbindung und induziert die Osteoblastendifferenzierung in multipotenten mesenchymalen Progenitorzellen C3H10T1/2.
Anwendung
InSolution Purmorphamin, CAS-Nr. 483367-10-8, wird als 50-mM-Lösung in DMSO bereitgestellt. Induziert die Osteoblastendifferenzierung der multipotenten mesenchymalen Progenitorzellen C3H10T1/2 &; und der linienspezifischen Präosteoblasten MC3T3-E1.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 50-mM-Lösung (5 mg/192 µ;l) Src- Purmorphamin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-540220&;#124;[/islink]">;540220<;/A>;) in DMSO .
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Wu, X., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1229.
Wu, X., et al. 2002. J. Am. Chem. Soc.124, 14520.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Megumi Kitami et al.
Biochemical and biophysical research communications, 509(1), 222-226 (2018-12-28)
Condylar cartilage is a joint cartilage essential for smooth jaw movement. The importance of ciliary proteins in condylar cartilage development has been reported. However, little is known about how ciliary proteins control the homeostasis of condylar cartilage. Here we show
Arens Taga et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (174) (2021-09-14)
Human pluripotent stem cell-derived astrocytes (hiPSC-A) and neurons (hiPSC-N) provide a powerful tool for modeling Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) pathophysiology in vitro. Multi-electrode array (MEA) recordings are a means to record electrical field potentials from large populations of neurons and
Aurelie de Rus Jacquet et al.
eLife, 10 (2021-10-01)
Astrocytes are essential cells of the central nervous system, characterized by dynamic relationships with neurons that range from functional metabolic interactions and regulation of neuronal firing activities, to the release of neurotrophic and neuroprotective factors. In Parkinson's disease (PD), dopaminergic
Inge Kinnart et al.
NPJ Parkinson's disease, 10(1), 80-80 (2024-04-10)
The pathogenic effect of SNCA gene multiplications indicates that elevation of wild-type α-synuclein levels is sufficient to cause Parkinson's disease (PD). Mitochondria have been proposed to be a major target of α-synuclein-induced damage. PINK1/parkin/DJ-1-mediated mitophagy is a defense strategy that
Dorien Imberechts et al.
Brain : a journal of neurology, 145(12), 4368-4384 (2022-08-31)
Loss-of-function mutations in the PRKN, PINK1 and PARK7 genes (encoding parkin, PINK1 and DJ-1, respectively) cause autosomal recessive forms of Parkinson's disease. PINK1 and parkin jointly mediate selective autophagy of damaged mitochondria (mitophagy), but the mechanisms by which loss of