Merck
516535
Sigma-Aldrich
GSK2606414
≥99% (HPLC), powder, PERK inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
PERK-Inhibitor I, GSK2606414
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20F3N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
PERK-Inhibitor I, GSK2606414, GSK2606414 is a cell-permeable, highly potent inhibitor of EIF2AK3/PERK (IC₅₀ = 0.4 nM; [ATP] = 5 µM). Targets PERK in its inactive DFG conformation at the ATP-binding region.
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=C4C(N)=NC=N5)=C3
InChI
1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31)
InChIKey
PXVQGBJMIQCDEX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyrrolopyrimidamin-Verbindung, die als hochpotenter EIF2AK3/PERK-Inhibitor wirkt (IC50 = 0,4 nM; [ATP] = 5 µ;M) und hierfür auf die ATP-Bindungsregion des Proteins PERK in seiner inaktiven DFG-Konformation gerichtet ist. Sie zeigt ≥; 385-fache Selektivität gegenüber c-Kit, Aurora B, BRK, HRI/EIF2AK1, MLK2/MAP3K10, c-MER, DDR2, PKR/EIF2AK2 und MLCK2/MYLK2 (IC50 = 154, 407, 412, 420, 452, 474, 524, 696 bzw. 701 nM) und geringe Aktivität gegenüber mehr als 280 anderen Kinasen (IC50 >; 1 µ;M). Blockiert nachweislich die ER-Stress-induzierte PERK-Autophosphorylierung nach Zugabe von Thapsigargin (Katalog-Nr. 586005<;/A>;) zu A549-Kulturen in vitro (um 100 % bei ≤; 30 nM; 60 Min. Präinkubation) und verlangsamt wirkungsvoll das PxBC-3-Tumorwachstum bei Mäusen in vivo (50 und 150 mg/kg/12 h peroral). Verfügbar auch als 25-mM-Lösung in DMSO (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-508340">;508340<;/A>;).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PERK
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 0,4 nM gegen EIF2AK3/PERK-katalysiertes EIF2&;alpha
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bibha Dahal et al.
Virology, 539, 121-128 (2019-11-17)
Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) is a neurotropic virus that causes significant disease in both humans and equines. Here we characterized the impact of VEEV on signaling pathways regulating cell death in human primary astrocytes. VEEV productively infected primary astrocytes
Liliana Matos et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 70(8), 924-935 (2014-08-26)
The aging process is characterized by progressive accumulation of damaged biomolecules in the endoplasmic reticulum, as result of increased oxidative stress accompanying cellular senescence. In agreement, we hypothesized that WI-38 human cellular models of replicative senescence and stress-induced premature senescence
Kai Chen et al.
Aging cell, 21(4), e13592-e13592 (2022-03-18)
Delirium is the most common postoperative complication in older patients after prolonged anesthesia and surgery and is associated with accelerated cognitive decline and dementia. The neuronal pathogenesis of postoperative delirium is largely unknown. The unfolded protein response (UPR) is an
Maria Saveria Gilardini Montani et al.
British journal of cancer, 123(2), 298-306 (2020-05-19)
Kaposi's Sarcoma Herpesvirus (KSHV) is a gammaherpesvirus strongly linked to human cancer. The virus is also able to induce immune suppression, effect that contributes to onset/progression of the viral-associated malignancies. As KSHV may infect macrophages and these cells abundantly infiltrate
Pascal Demange et al.
eLife, 11 (2022-05-11)
Hundreds of cytotoxic natural or synthetic lipidic compounds contain chiral alkynylcarbinol motifs, but the mechanism of action of those potential therapeutic agents remains unknown. Using a genetic screen in haploid human cells, we discovered that the enantiospecific cytotoxicity of numerous