Wichtige Dokumente
SML0949
4μ8C
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-8-carboxaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1c2c(ccc(c2C=O)O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
InChIKey
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable