Merck
48-681MAG
Millipore
MILLIPLEX® Multi-Pathway Total Magnetic Bead 9-Plex – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Panel
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.47
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIPLEX® ColA MAP 9-plex Multi-Pathway Total Magnetic Bead Kit wird zur Bestimmung der Gesamtproteinspiegel von ERK/MAP-Kinase 1/2, Akt, STAT3, JNK, p70-S6-Kinase, NFκ;B, STAT5A/B, CREB und p38 in Zelllysaten unter Verwendung der Luminex® xMAP-Technologie verwendet. Der Detektionsassay ist eine schnelle und bequeme Alternative zu Western Blotting und Immunpräzipitation. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für einen 96-Well-Plattentest.
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
Intrazelluläre Multiplex-Assays auf Bead-Basis mit Luminex-Technologie ermöglichen die gleichzeitige relative Quantifizierung von mehreren Phosphorylierungs- und Gesamtsignalwegproteinen in Gewebe- und Zelllysatproben. Die Multiplexing-Ergebnisse mit denen des Western Blotting vergleichen.Verfügbare Analyten:Erk/MAPK 1/2 (gesamt); Akt (gesamt); STAT3 (gesamt); JNK (gesamt); p70-S6-Kinase (gesamt); NFκ;B (gesamt); STAT5A/B (gesamt); CREB (gesamt); p38 (gesamt)
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Poonam Naik et al.
Translational vision science & technology, 10(9), 26-26 (2021-08-24)
Infections with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDR-PA) lead to poor clinical outcomes in endophthalmitis patients, and its interactions with the host immune system remain largely unknown. The current study aimed to determine the association of MDR-PA infection with the cytokine expression
James P McNamee et al.
International journal of radiation biology, 97(9), 1316-1323 (2021-05-29)
To assess the effects of 1800 MHz radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure on the expression of signal transduction and antioxidant proteins in a human-derived A172 glioblastoma cell line. Adherent human-derived A172 glioblastoma cells (1.0 × 105 cells per 35 mm culture dish, containing 2 mL
Fabrízio Dos Santos Cardoso et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 683127-683127 (2021-09-21)
Aging is often accompanied by exacerbated activation of cell death-related signaling pathways and decreased energy metabolism. We hypothesized that transcranial near-infrared laser may increase intracellular signaling pathways beneficial to aging brains, such as those that regulate brain cell proliferation, apoptosis
Alyson L Essex et al.
Biology of sex differences, 13(1), 56-56 (2022-10-02)
Osteocytic microRNA21 (miR21) removal alters cytokine production and bone mass by modulating osteoclast and osteoblast differentiation and activity. Removing osteocytic miR21 increases osteoclast/osteoblast numbers and bone mass in male mice, whereas it decreases osteoclasts/osteoblasts without affecting bone mass in female
Tania Quesada-López et al.
Nature communications, 7, 13479-13479 (2016-11-18)
The thermogenic activity of brown adipose tissue (BAT) and browning of white adipose tissue are important components of energy expenditure. Here we show that GPR120, a receptor for polyunsaturated fatty acids, promotes brown fat activation. Using RNA-seq to analyse mouse