Merck
440153
Sigma-Aldrich
L-α-lysophosphatidylinositol sodium salt
>99% (HPLC), powder, GPR55 agonist, Calbiochem®
Synonym(e):
L-α-Lysophosphatidylinositol Natriumsalz, Soja, L-α-lysophosphatidylinositol LPI, Lyso PI, Soja-Lyso PI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H48NaO12P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
L-α-Lysophosphatidylinositol Natriumsalz, Soja, A potent agonist and assumed endogenous ligand of GPR55.
Qualitätsniveau
Assay
>99% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H](OP(OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-][Na+])=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter Agonist und mutmaßlicher endogener Ligand des GPR55, der nachweislich eine schnelle Phosphorylierung der p38-mitogenaktivierten Proteinkinase (MAPK) und des nachgeschalteten aktivierenden Transkriptionsfaktors 2 (ATF2) sowohl in GPR55-transfizierten HEK293-Zellen als auch in IM-9-Lymphoblastoidzellen, die GPR55 auf natürliche Weise bei 1 µ;M exprimieren, induziert, während er auf vektortransfizierte Zellen keine Wirkung hat. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass es die seruminduzierte Zellmigration in MCF-7-Zellen, die GPR55 überexprimieren, verstärkt.
Ein potenter Agonist und mutmaßlicher endogener Ligand des GPR55, der nachweislich eine schnelle Phosphorylierung der p38-mitogenaktivierten Proteinkinase (MAPK) und des nachgeschalteten aktivierenden Transkriptionsfaktors 2 (ATF2) sowohl in GPR55-transfizierten HEK293-Zellen als auch in IM-9-Lymphoblastoidzellen, die GPR55 auf natürliche Weise bei 1 uM exprimieren, induziert, während er auf vektortransfizierte Zellen keine Wirkung hat. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass es die seruminduzierte Zellmigration in MCF-7-Zellen, die GPR55 überexprimieren, verstärkt.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Oka, S., et al. 2010. J Biochem.147, 671.
Oka, S., et al. 2007.
Biochem. Biophys. Res. Commun.362, 928.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable