Wichtige Dokumente
SML1340
ML193 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AC1LOE9L, CID-1261822, CID1261822, N-{4-[(3,4-Dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfamoyl]phenyl}-6,8-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)quinoline-4-carboxamide trifluoroacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(C(O)=O)F.CC1=C(ON=C1C)NS(C2=CC=C(NC(C3=CC(C4=CC=CC=N4)=NC5=C3C=C(C)C=C5C)=O)C=C2)(=O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable