Wichtige Dokumente
400088
Sigma-Aldrich
HIF-1α-Translations-Inhibitor, KC7F2
The HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, also referenced under CAS 927822-86-4, controls the biological activity of HIF-1α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
HIF-1α-Translations-Inhibitor, KC7F2, Hypoxie-induzierbarer Faktor-1α Translationshemmer, KC7F2, N,Nʹ-(2,5-Dichlorsulfonyl)cystamin, HIF-Inhibitor III
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16Cl4N2O4S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige to tan
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
InChIKey
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable symmetrische Cystamin-Verbindung, die die zelluläre Proteinsynthese von HIF-1α;, aber nicht von HIF-1β;, selektiv unterdrückt, ohne die Transkription der HIF-1α;-mRNA oder die Stabilität des HIF-1α;-Proteins zu beeinträchtigen. Die Reduktion des zellulären HIF-1α; durch eine Behandlung mit KC7F2 (IC50<;20 µ;M in LN229-Kulturen unter hypoxischen Bedingungen) führt nachweislich zu einer schwächeren Transkription der HIF-1α;-abhängigen Gene, wie CA IX, Endothelin 1, Enolase 1 und MMP-2. Eine Hemmung der für die Initiierung der Proteintranslation wichtigen 4EBP1- und S6K-Phosphorylierung wurde nach der Behandlung mit KC7F2 unter hypoxischen Bedingungen ebenfalls in KC7F2- und U87MGD-Kulturen beobachtet, die vermutlich zumindest teilweise für die herunterregulierte HIF-1α;-Synthese verantwortlich ist.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Narita, T., et al. 2009. Clin. Cancer Res.15, 6128.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable