Wichtige Dokumente
400083
Sigma-Aldrich
HIF-1 Inhibitor
Synonym(e):
HIF-1 Inhibitor
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable