Merck
3541
Sigma-Aldrich
Glutathion, reduziert, freie Säure
>98% (titration), solid, endogenous antioxidant, Calbiochem®
Synonym(e):
Glutathion, reduziert, freie Säure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.25
Produktbezeichnung
Glutathion, reduziert, freie Säure, Glutathione, Reduced, Free Acid, CAS 70-18-8, is a tripeptide that serves as an endogenous antioxidant and provides protection against auto-oxidation.
Qualitätsniveau
Assay
>98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCC(NC(=O)CCC([N+H3])C(=O)[O-])C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)
InChIKey
RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glutathion ist ein Tripeptid aus Cystein, Glycin und Glutaminsäure. In den Zellen existiert Glutathion entweder in reduzierter (GSH) oder oxidierter (GSSG) Form. Das Verhältnis von reduziertem Glutathion (GSH) zu oxidiertem Glutathion (GSSG) wird durch den Redox-Status der Zelle bestimmt. Gesunde ruhende Zellen haben ein GSH/GSSG-Verhältnis von > 100. In Zellen unter oxidativem Stress fällt das GSH/GSSG-Verhältnis auf einen Wert zwischen 1 und 10. Glutathion wurde auch als Thiolpuffer identifiziert, der Sulfhydryl-Gruppen in vielen Proteinen in der reduzierten Form hält. Es wird ausschließlich im Cytochrom-P450-System produziert und aktiv in die Mitochondrien gepumpt. Eine GSH-Depletion kann zu neurodegenerativen Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Immunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen altersbedingten Erkrankungen, Lebererkrankungen, zystischer Fibrose und zum Alterungsprozess selbst führen.
Anwendung
Glutathion, reduziert, freie Säure, wurde zur Elution von GST-OTUD6A-Proteinen nach der Aufreinigung mit Glutathion-Sepharose verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable