Merck
344911
Sigma-Aldrich
Fura-2 LR/AM
Acetoxymethyl (AM) derivative of FURA-PE3 with spectral properties similar to the parent compound.
Synonym(e):
Fura-2 LR/AM, Fura-2 leckagebeständig (AM)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C55H63N5O29
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1258.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
gum
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Fluoreszenz
λex 368 nm (low)
λex 374 nm (high)
λem 518 nm (low)
λem 524 nm (high)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1(CCN(CC1)C(=O)CCc2cc(c(cc2)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOc3cc4c([o]c(c4)c5ncc([o]5)C(=O)OCOC(=O)C)cc3N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C55H63N5O29/c1-33(61)76-27-82-49(68)22-57-11-13-58(14-12-57)48(67)10-8-39-7-9-41(59(23-50(69)83-28-77-34(2)62)24-51(70)84-29-78-35(3)63)44(17-39)74-15-16-75-45-18-40-19-46(54-56-21-47(89-54)55(73)87-32-81-38(6)66)88-43(40)20-42(45)60(25-52(71)85-30-79-36(4)64)26-53(72)86-31-80-37(5)65/h7,9,17-21H,8,10-16,22-32H2,1-6H3
InChIKey
CGAZNAYDEAJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetoxymethyl-Derivat (AM) von FURA-PE3 mit ähnlichen Spektraleigenschaften wie die Ausgangsverbindung. Kann auf ähnliche Weise wie FURA 2/AM in Zellen geladen werden. Hydrolyse durch nicht-spezifische Esterasen schließt den Indikator im Zytosol ein. Im Vergleich zu FURA-2 verbleibt er länger in der Zelle. Hinweis: 1 Set = 10 x 50 µ;g
Ein Acetoxymethyl-Derivat (AM) von FURA-PE3 mit ähnlichen Spektraleigenschaften wie die Ausgangsverbindung. Kann auf ähnliche Weise wie FURA 2/AM (Katalognr. 344905) in Zellen geladen werden. Hydrolyse durch nicht-spezifische Esterasen schließt den Indikator im Zytosol ein. Die Spektraleigenschaften bei Vorliegen niedriger Kalziumkonzentrationen (Erregung 364 nm, Emission 508 nm) unterscheiden sich von den Eigenschaften bei hohen Kalziumkonzentrationen (Erregung: 335 nm, Emission 495 nm). Hinweis: 1 Set = 10 x 50 µ;g
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Calciumsonden
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Abe, F., et al. 1995. Br. J. Pharmacol.116, 3000.
Vorndran, C., et al. 1995. Biophys. J.69, 2114.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable