344905
FURA 2/AM
Cell-permeable ester form of FURA 2.
Synonym(e):
FURA 2/AM
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Fluoreszenz
λex 335 nm (high)
λex 362 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 512 nm (low)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)c1c(cc(cc1)C)OCCOc2c3c([o]c(c3)c4ncc([o]4)C(=O)OCOC(=O)C)ccc2N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-38(53)65-20-60-26(2)48)17-39(54)66-21-61-27(3)49)35(13-25)58-11-12-59-42-31-14-36(43-45-15-37(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)10-9-33(42)47(18-40(55)67-22-62-28(4)50)19-41(56)68-23-63-29(5)51/h7-10,13-15H,11-12,16-24H2,1-6H3
InChIKey
UTBYGIDPBQOHNT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Ratiometrischer Kalzium-Indikator
Verpackung
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rao, G.H., et al. 1992. Biochem. Med. Metab. Biol.47, 226.
Schwartz, Y., et al. 1992. Endocrinology131, 772.
Ward, C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Janconi, M.E., et al. 1990. J. Cell Biol.110, 1555.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable