Wichtige Dokumente
324413
Sigma-Aldrich
Dynamin-Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasor
The Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
Dynamin-Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N2O5
Molekulargewicht:
338.31
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein sehr starkes (IC50 = 0,38 und 2,6 µ;M für Dynamin I bzw. Dynamin II), zellpermeables und in vivo bioverfügbares (30 mg/kg in Mäusen, intraperitoneal) hydroxyliertes Analog von Dynamin-Inhibitor I, Dynasore (Katalognr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-324410">;324410<;/A>;).
Ein sehr starkes (IC50 = 0,38 und 2,6 µ;M für Dynamin I bzw. Dynamin II), zellpermeables und in vivo bioverfügbares (30 mg/kg in Mäusen, intraperitoneal) hydroxyliertes Analog von Dynamin-Inhibitor I, Dynasore (Katalognr. 324410).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Harper, C.B., et al. 2011. J. Biol. Chem.286, 35966.
Howes, M.T., et al. 2010. J. Cell Biol.190, 675.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enikő Pergel et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
TMEM175 (transmembrane protein 175) coding sequence variants are associated with increased risk of Parkinson's disease. TMEM175 is the ubiquitous lysosomal K+ channel regulated by growth factor receptor signaling and direct interaction with protein kinase B (PKB/Akt). In the present study