R8881
Rhodamin-B-Isothiocyanat-Dextran
Powder
Synonym(e):
RITC–Dextran
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Rhodamin-B-Isothiocyanat-Dextran, average mol wt ~10,000
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average mol wt ~10,000
Kennzeichnungsgrad
0.002-0.01 mol RITC per mol glucose
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
light pink to red
very dark purple
Löslichkeit
water: 10 mg/mL, clear, pink
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)