Wichtige Dokumente
506106
Sigma-Aldrich
p21-aktivierter Kinasehemmer III, IPA-3
The p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3, also referenced under CAS 42521-82-4, controls the biological activity of p21-Activated Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
p21-aktivierter Kinasehemmer III, IPA-3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChIKey
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler symmetrischer allosterischer Inhibitor mit Disulfid-Brücke, der selektiv auf die autoregulatorische Domäne von PAKs (p21-aktivierte Kinasen) der Gruppe I, nicht aber der Gruppe II gerichtet ist und die Aktivierung von PAK1/2/3 (% Hemmung = 95, 70 bzw. 60 mit 10 µ;M Inhibitor; IC50 = 2,5 µ;M für PAK1) verhindert. Ein Spezifitätstest zeigt in Gegenwart von 10 µ;M ATP und Inhibitor ≥; 50 % Hemmung gegenüber 9 von 214 menschlichen Nicht-PAK-Kinasen. Unterdrückt bei 30 µ;M nachweislich wirksam die basale wie auch die PDGF-induzierte PAK-Aktivierung in Mausembryonalfibroblasten. IPA-3 hemmt nicht die enzymatische Aktivität von präaktivierten PAKs. Bei Reduktion der intramolekularen Disulfid-Brücke durch DTT wird IPA-3 inaktiviert.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sonstige Hinweise
Deacon, S.W., et al. 2008. Chem. Biol.15, 322.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abinaya Raghavan et al.
iScience, 27(8), 110565-110565 (2024-08-26)
Astroglia play crucial neuroprotective roles by internalizing pathogenic aggregates and facilitating their degradation. Here, we show that α-SYN protofibril-induced organelle toxicities and reactive oxygen species (ROS) cause premature cellular senescence in astrocytes and astrocyte-derived cancer cells, resulting in a transient