Merck
H3536
Sigma-Aldrich
Haptoglobin aus vereintem Humanplasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
Haptoglobin from human plasma
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
human plasma (pooled)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Methode(n)
activity assay: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HP(3240)
Allgemeine Beschreibung
Haptoglobin ist ein α2-Globulin, das in normalem Plasma in Konzentrationen von 82 - 236 mg/dl auftritt und 0,4 - 2,6 % des gesamten Plasmaproteins ausmacht. Die monomere Form dieses Akute-Phase-Plasmaproteins besteht aus vier Polypeptidketten: zwei α-Ketten und zwei β-Ketten.
Haptoglobin ist ein Akute-Phase-Protein, das in den Blutkreislauf freigesetztes Hämoglobin einfängt. Haptoglobin, das Plasmaprotein mit der höchsten Bindungsaffinität an Hämoglobin, tritt vornehmlich in der Leber auf.
Anwendung
Haptoglobin wurde zur Untersuchung der Auslösung der Akrosomalreaktion in Sperma verwendet. Niedrige Temperaturen erhöhen deren Fusionsrate mit Zona-freien Hamsteroozyten.
Biochem./physiol. Wirkung
Funktioniert durch Bindung an Plasma-Hämoglobin (aus Hämolyse). Der Komplex wird durch Bindung an CD163-Rezeptoren auf Makrophagen aus dem Kreislauf entfernt, um Eisen zu erhalten und eine oxidative Schädigung zu verhindern.
Sonstige Hinweise
kommt als drei Haupt-Phenotypen vor: Typ 1-1, Typ 2-1, Typ 2-2
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Sanchez et al.
International journal of andrology, 14(6), 423-430 (1991-12-01)
The fusion rate of human sperm with zona-free hamster ova was investigated after induction of the acrosome reaction by exposure to a low temperature (4 degrees C). Sperm were collected from 14 patients, and selected by the 'swim-up' method. The
Eiko Shimada et al.
Transfusion, 47(12), 2315-2321 (2007-09-04)
Congenital haptoglobin deficiency is a risk factor for anaphylactic nonhemolytic transfusion reactions in Japan. The deleted allele of the haptoglobin gene, Hp(del), which causes congenital haptoglobin deficiency, has also been observed in other Northeast Asian populations, such as Korean and
I B Ross et al.
Journal of neurotrauma, 8(4), 229-238 (1991-01-01)
Previously in our laboratory, nimodipine was effective in reversing posttraumatic ischemia and promoting electrophysiologic recovery in a rat spinal cord injury (SCI) model. However, these beneficial effects were achieved when nimodipine was combined with adjuvant therapy to reverse posttraumatic hypotension
Alexey Tarasov et al.
Biosensors & bioelectronics, 79, 669-678 (2016-01-15)
Quantitative point-of-care (POC) devices are the next generation for serological disease diagnosis. Whilst pathogen serology is typically performed by centralized laboratories using Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA), faster on-site diagnosis would infer improved disease management and treatment decisions. Using the model
Naoko Osada et al.
The Journal of biological chemistry, 298(9), 102400-102400 (2022-08-22)
The N-glycans attached to proteins contain various GlcNAc branches, the aberrant formation of which correlates with various diseases. N-Acetylglucosaminyltransferase-IVa (GnT-IVa or MGAT4A) and Gnt-IVb (or MGAT4B) are isoenzymes that catalyze the formation of the β1,4-GlcNAc branch in N-glycans. However, the