A7000
Acetylcholiniodid
≥97%
Synonym(e):
ACh
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... CHRM3(1131)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable