317701
Dkk Inhibitor II, IIIC3a
Synonym(e):
Dkk Inhibitor II, IIIC3a, 9-Carboxy-3-(dimethyliminio)-6,7-dihydroxy-10-methyl-3H-phenoxazin-10-ium iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
black
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
hydrogen: 2.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
LRP5/6
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable