Alle Fotos(2)
Key Documents
23-022-M
Sigma-Aldrich
UbcH3-Protein, aktiv, 10 µg
Active, full length, recombinant human UbcH3. N-terminal HA, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E2 enzyme in ubiquitination assays.
Synonym(e):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, E2-CDC34, UBE2R1, CDC34, Ubiquitin-protein ligase R1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Ubiquitin-konjugierende(E2)-Enzyme werden in Gegenwart einer hochgradig konservierten Ubiquitin-konjugierenden Domäne charakterisiert, die ATP-aktiviertes Ubiquitin (Ub) durch einen kovalent gebundenen Thioester am Rest seines aktiven Zentrums aufnimmt. E2-Enzyme wirken durch selektive Protein-Protein-Wechselwirkungen mit dem Ubiquitin-aktivierenden E1-Enzym und den Ubiquitinligase-E3-Enzymen und können zwischen Wirkungen auf Downstream-Substrate mit entweder einem einzelnen Ub-Molekül oder einer Ub-Kette differenzieren. Während E3 an der Substratsekretion beteiligt sind, sind E2 die Hauptdeterminanten für die Selektion eines Lysins zum Bilden von Ub-Ketten und steuern das Zellschicksal des Substrats dadurch direkt.
UbcH3 interagiert mit einer Reihe von verschiedenen E3-Ligasen, einschließlich SCFSkp2/Cks1, und fördert die Ubiquitinierung von p27 und SCFβTrCP1 sowie β-Catenin und IκBα.
Anwendung
Aktives, rekombinantes humanes UbcH3 von voller Länge. N-terminale HA, 6His-markiert. Zur Verwendung in Enzym-Assays. Dient als E2-Enzym in Ubiquitinierungsassays.
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable