Wichtige Dokumente
23-021-M
Sigma-Aldrich
UBE1-Protein, aktiv, 10 µg
Active, full length, recombinant human UBE1. N-terminal 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E1 enzyme in ubiquitination assays.
Synonym(e):
Ubiquitin activating enzyme E1, Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1, UBA1, A1S9 Protein, UBE1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
Löslichkeit
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Research area: Cell Signaling
Anwendung
Ubiquitinierungskaskadenkomponente: E1
Biochem./physiol. Wirkung
UBE1 katalysiert den ersten Schritt der Ubiquitin-Konjugation, um Zellproteine für den Abbau zu markieren. Es ist für die Bildung der primären Ubiquitin-Protein-Isopeptidbindung verantwortlich und ist eine kritische Komponente für die Einleitung von Konjugationsreaktionen in vitro. UBE1 aktiviert Ubiquitin durch die ATP-abhängige Adenylierung seiner C-terminalen Glycincarboxylgruppe. Dieser Ubiquitinrest wird anschließend an die Sulfhydrylseitenketteeinheit eines Cystein-Rests innerhalb von UBE1 gebunden, indem eine Thiolesterbindung mit hoher Energie gebildet und AMP freigesetzt wird. Es gibt zwei aktive Zentren innerhalb des UBE1-Moleküls, wodurch es zwei Ubiquitin-Moleküle gleichzeitig aufnehmen kann, wobei ein neues Ubiquitin an einem Adenylatzwischenprodukt gebildet wird, während das vorherige an die Thiolstelle übertragen wird. Das aktivierte Ubiquitin wird anschließend durch die E2/E3-Konjugationskaskade an das Lysin der Zielroteine übertragen.
UBE1 has a crucial function in initiating the ubiquitin-proteasome pathway by activating ubiquitin. Research has shown that purified UBE1 can activate and link UB to ubiquitin-conjugating enzyme E2s. The substantial quantity of purified UBE1 is valuable for in vitro research on the ubiquitin pathway and its structural studies.
Physikalische Form
Durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatografie aufgereinigt.
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Expression, purification and characterization of human ubiquitin-activating enzyme, UBE1
Zheng M, et al.
Molecular Biology Reports, 37, 1413-1419 (2010)