Wichtige Dokumente
219433
Sigma-Aldrich
Cathepsin L-Inhibitor IV
The Cathepsin L Inhibitor IV controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Cathepsin L-Inhibitor IV
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29N3O4S
Molekulargewicht:
491.60
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler, selektiver und reversibler Inhibitor von Cathepsin L (IC50 = 1,9 nmol/l). Hemmt auch die Freisetzung von Ca2+ und Hydroxyprolin aus Knochen in einem In-vitro-Knochenkultursystem und verhindert den Knochenschwund in ovarektomierten Mäusen (~50 mg/kg).
Ein potenter, zellpermeabler, selektiver und reversibler Inhibitor von Cathepsin L (IC50 = 1,9 nmol/l). Hemmt die Freisetzung von Ca2+ und Hydroxyprolin aus Knochen in einem Knochenkultursystem und verhindert den Knochenschwund in ovarektomierten Mäusen (~50 mg/kg).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cathepsin L
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 1,9 nmol/l gegen Cathepsin L
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
1-Naphthalinsulfonyl-Ile-Trp-CHO
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Yasuma, T., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 4301.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Saara Hämälistö et al.
Nature communications, 11(1), 229-229 (2020-01-15)
Lysosomes are membrane-surrounded cytoplasmic organelles filled with a powerful cocktail of hydrolases. Besides degrading cellular constituents inside the lysosomal lumen, lysosomal hydrolases promote tissue remodeling when delivered to the extracellular space and cell death when released to the cytosol. Here