Wichtige Dokumente
219377
Sigma-Aldrich
Cathepsin K-Inhibitor I
The Cathepsin K Inhibitor I controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Cathepsin K-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H42N4O7
Molekulargewicht:
582.69
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL
DMSO: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables, symmetrisches Bis(acylamino)keton, das als potenter, selektiver und reversibler Inhibitor von Cathepsin K dient (Ki,app = 22 nmol/l). Bindet an Cathepsin K und umfasst sowohl die S- als auch S′-Substellen. Es ist ein schlechter Inhibitor von Papain (Ki,app >10 µmol/l), aber zeigt eine größere Selektivität für andere Proteasen der Papainfamilie (Ki,app = 340 nmol/l, 890 nmol/l und 1,3 µmol/l für Cathepsin L, Cathepsin S bzw. Cathepsin B). Hemmt die Trypsin- und Chymotrypsin-Aktivitäten nur bei höheren Konzentrationen (Ki,app ≥ 50 µmol/l).
Eine zellpermeable, symmetrische Bis(acylamino)keton-Verbindung, die als potenter, selektiver und reversibler Inhibitor von Cathepsin K dient (Ki = 22 nmol/l). Hemmt auch Cathepsin K in stabil transfizierten CHO-Zellen (IC50 = 134 nmol/l). Bindet Berichten zufolge an Cathepsin K und umfasst sowohl die S- als auch S′-Substellen. Hemmt Papain (Ki >10 µmol/l), Trypsin (Ki >50 µmol/l) und Chymotrypsin (Ki >50 µmol/l) nur bei höheren Konzentrationen. Zeigt eine größere Selektivität für Cysteinproteasen der Papainfamilie (Ki = 340 nmol/l, 890 nmol/l und 1,3 µmol/l für Cathepsin L, Cathepsin S bzw. Cathepsin B).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cathepsin K
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-Ki: 22 nmol/l gegen Cathepsin K
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Cbz-Leu-NH-CH₂-CO-CH₂-NH-Leu-Cbz
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Claveau, D., et al. 2000. Biochem. Pharmacol.60, 759.
LaLonde, J.M., et al. 1999. Biochemistry38, 862.
Yamashita, D.S., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc.119, 11351.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable