Wichtige Dokumente
219502
Supelco
Cathepsin L-Inhibitor, CAA0225
Synonym(e):
Cathepsin L-Inhibitor, CAA0225
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H29N3O5
Molekulargewicht:
487.55
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein für Cathepsin L aus Rattenleber hochselektives Epoxysuccinylpeptid (IC50 = 1,9 nmol/l), das bei Konzentrationen von mehr als 1000–5000 nmol/l in vitro nur eine schwache bis gar keine Wirkung auf Cathepsin B aus Rattenleber aufweist. Durch Immunblotting erwies sich, dass CAA0225 (10 µg/ml) den Abbau von LC3-II und GABARAP in nährstoffarmen HeLa- und Huh-7-Zellen während der Autophagie im Vergleich zu einer Kontrolle wirksam hemmt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Takahashi, K., et al. 2009. Biol. Pharm. Bull.32, 475.
Ueno, T., et al. 2009. Autophagy5, 878.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pin Li et al.
EMBO molecular medicine, 14(1), e14511-e14511 (2021-11-16)
In the course of our studies aiming to discover vascular bed-specific endothelial cell (EC) mitogens, we identified leukemia inhibitory factor (LIF) as a mitogen for bovine choroidal EC (BCE), although LIF has been mainly characterized as an EC growth inhibitor