Wichtige Dokumente
H9151
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
BioXtra, ≥99%
Synonym(e):
CTAB, Cetrimoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid, Palmityltrimethylammoniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cationic
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99%
Form
crystalline
powder or crystals
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 62,000
Aggregatnummer
170
Verunreinigungen
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
pH-Wert
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
248-251 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
10
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- zur Herstellung von Gold-Nanostäbchen
- als Zusatz bei der Ugi-Reaktion
- als Tensid
- zur Homogenisierung von Darmgewebe für Myeloperoxidase-Aktivität
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
471.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
244 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)