218728
Caspase-9-Inhibitor III
The Caspase-9 Inhibitor III, also referenced under CAS 403848-57-7, controls the biological activity of Caspase-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-9-Inhibitor III, Ac-LEHD-CMK
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter und irreversibler Inhibitor von Caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6). Reduziert Berichten zufolge die Größe eines Myokardinfarkts während der Reperfusion (~70 nmol/l).
Ein potenter und irreversibler Inhibitor von Caspase-9. Reduziert Berichten zufolge die Größe eines Myokardinfarkts während der Reperfusion (~70 nmol/l).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Caspase-9
Caspase-9
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 70 nmol/l gegen Caspase-9
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Ac-Leu-Glu-His-Asp-CMK
Sonstige Hinweise
Mocanu, M.M., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 197.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
iScience, 26(11), 108080-108080 (2023-10-20)
The SARS-CoV-2 genome encodes a multitude of accessory proteins. Using comparative genomic approaches, an additional accessory protein, ORF3c, has been predicted to be encoded within the ORF3a sgmRNA. Expression of ORF3c during infection has been confirmed independently by ribosome profiling.