Merck
217694
Sigma-Aldrich
Cdc25-Inhibitor IV, NSC 95397
The Cdc25 Inhibitor IV, NSC 95397, also referenced under CAS 93718-83-3, controls the biological activity of Cdc25. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Cdc25-Inhibitor IV, NSC 95397
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C(SCCO)=C(SCCO)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C14H14O4S2/c15-5-7-19-13-11(17)9-3-1-2-4-10(9)12(18)14(13)20-8-6-16/h1-4,15-16H,5-8H2
InChIKey
MAASHDQFQDDECQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables para-Naphthochinon, das die Proteintyrosinphosphatase-Aktivität hemmt, einschließlich die Cdc25-Phosphatase mit zweifacher Spezifizität (Ki = 32 nmol/l, 96 nmol/l und 40 nmol/l für Cdc25A, -B bzw. -C) und den G2M-Übergang in murinen Karzinomzellen blockiert. Außerdem hemmt es die S100A4-Bindung an Myosin-IIA durch kovalente Modifikation der Cystein-Reste Cys81 und Cys86 in der Zielbindungsspalte (IC50 = 1,8 µmol/l). Es weist eine hemmende Wirkung gegen die S100A4-vermittelte Depolymerisation von Myosin-IIA-Filamenten auf.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Dulyaninova, N.G., et al. 2011. Biochemistry50, 7218.
Lazo, J.S., et al. 2002. Mol. Pharmacol.61, 720.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lucia Falbo et al.
iScience, 27(8), 110567-110567 (2024-08-26)
Replication origin assembly is a pivotal step in chromosomal DNA replication. In this process, the ORC complex binds DNA and, together with the CDC6 and CDT1, promotes the loading of the MCM helicase. Chemicals targeting origin assembly might be useful