Wichtige Dokumente
540215
Sigma-Aldrich
PTP-CD45-Inhibitor
The PTP CD45 Inhibitor, also referenced under CAS 345630-40-2, controls the biological activity of PTP CD45. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PTP-CD45-Inhibitor, N-(9,10-Dioxo-9,10-dihydro-phenanthren-2-yl)-2,2-dimethyl-propionamid, PTPase CD45-Inhibitor, Protein-Tyrosin-Phosphatase-CD45-Inhibitor, SF1670, PTP-Inhibitor XIX, PTP1B-Inhibitor VI, PTPN2/TCPTP-Inhibitor, SHP1-Inhibitor VII, YPTP1-Inhibitor, YOP-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.34
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red-violet
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H17NO3/c1-19(2,3)18(23)20-11-8-9-13-12-6-4-5-7-14(12)16(21)17(22)15(13)10-11/h4-10H,1-3H3,(H,20,23)
InChIKey
VZQDDSYKVYARDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, potenter, selektiver, konkurrierender und reversibler Inhibitor von CD45 (IC50 = 200 nM bei Verwenung von pNPP als Substrate, 3,8 µ;M für CD45 lck, >;30 µ;M für PTP1B lck) und weist anti-proliferative Eigenschaften auf. Berichten zufolge ist es ein starker Blocker der T-Zellrezeptor-vermittelten Proliferation (IC50 = 100 nM). Ist weniger zytotoxisch (CC50 = 3,5 µ;M) als andere 1,2-Naphthalendion-Analoge. Die Gruppe der Phenanthrenedione wirkt nicht als Thiol-oxidierender Wirkstoff. Einer der stärksten Hemmer der PTEN (phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10), der den PIP3-Signalweg in verschiedenen Zellen stärkt und die Wirkung der Granulozytentransfusion in murinen Modellen der neutropenieassoziierten Pneumonie verbessert.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
CD45 unter Verwendung von pNPP als Substrat
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 200 nM oder 3,8 µ;M gegen CD45 unter Verwendung von jeweils pNPP oder phosphoryliertem Ick505-Peptid als Substrat
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sonstige Hinweise
Li, Y., et al. 2011. Blood117, 6702.
Urbanek, R.A., et al. 2001. J. Med. Chem.44, 1777.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaorong Hu et al.
Aging, 13(2), 2768-2779 (2021-01-08)
Atherosclerosis is the main cause of cardiovascular disease. Systemic inflammation is one important characteristic in atherosclerosis. Pro-inflammatory macrophages can secrete inflammatory factors and promote the inflammation of atherosclerosis. It has a great value for the treatment of atherosclerosis by inhibiting
Peter Szodoray et al.
Cell reports, 36(6), 109525-109525 (2021-08-12)
Humoral immunity relies on the efficient differentiation of memory B cells (MBCs) into antibody-secreting cells (ASCs). T helper (Th) signals upregulate B cell receptor (BCR) signaling by potentiating Src family kinases through increasing CD45 phosphatase activity (CD45 PA). In this