Wichtige Dokumente
204888
Sigma-Aldrich
Komplement C5, vom Menschen
Complement C5, Human, CAS 80295-53-0. is a native glycoprotein composed of two non-identical subunits of M.W. 120 kDa (α) and 75 kDa (β) linked by disulfide bonds.
Synonym(e):
Komplement C5, vom Menschen
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
IgG, IgA, IgM, albumin, ceruloplasmin or functionally C3, C6, C7, C8, or C9, trace
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Native humane Komplementkomponente C5. Glykoprotein, bestehend aus zwei nicht-identischen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von 120.000 (α) und 75.000 (β), verbunden durch Disulfidbrücken. Es kommt in normalem menschlichem Serum in Konzentrationen von 70 µg/ml vor. Die Komplementaktivierung über den klassischen oder den alternativen Weg kann zur Assemblierung von C5-spaltenden Enzymen (C5-Konvertasen) auf Zieloberflächen führen. Beide C5-Konvertasen spalten die C5 α-Kette an Peptidbindung 74, wodurch die Fragmente C5a (Molekulargewicht 11.200) und C5b (Molekulargewicht 185.000) entstehen. Freigesetztes C5a-Peptid ist eines von drei Anapyhlatoxinen, die aus dem Komplementprotein abgeleitet werden. In Kombination mit Komplementfaktoren C6, C7, C8 und C9 bildet das C5b-Fragment den lytischen C5b-9-Membranangriffskomplex (MAK).
Native humane Komplementkomponente C5. Glykoprotein, bestehend aus zwei nicht-identischen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von 120 kDa (α) und 75 kDa (β), verbunden durch Disulfidbrücken. Es kommt in normalem menschlichem Serum in Konzentrationen von 70 µg/ml vor. Die Komplementaktivierung über den klassischen oder den alternativen Weg kann zur Assemblierung von C5-spaltenden Enzymen (C5-Konvertasen) auf Zieloberflächen führen. Beide C5-Konvertasen spalten die C5 α-Kette an Peptidbindung 74, wodurch die Fragmente C5a (Molekulargewicht 11.200) und C5b (Molekulargewicht 185.000) entstehen. Freigesetztes C5a-Peptid ist eines von drei Anapyhlatoxinen, die aus dem Komplementprotein abgeleitet werden. In Kombination mit Komplementfaktoren C6, C7, C8 und C9 bildet das C5b-Fragment den lytischen C5b-9-Membranangriffskomplex (MAK).
Biochem./physiol. Wirkung
≥100.000 C₅H₅0 Einheiten/mg; ≥ 60 % der C5-Aktivität in normalem menschlichem Serum auf mg/mg-Basis
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration ist auf dem Fläschchen-Etikett angegeben.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,2.
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Janatova, J. 1988. Methods Enzymol. 162, 579.
Wetsel, R.A., et al. 1980. J. Immunol. Methods 35, 319.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable