Wichtige Dokumente
204885
Sigma-Aldrich
Komplement C3, human
Complement C3, Human, CAS 80295-41-6, is a native C3 component. Glycoprotein composed of two non-identical disulfide-bonded subunits of 115 kDa (α) and 75 kDa (β).
Synonym(e):
Komplement C3, human
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
IgG, IgA, IgM, C4, functionally active C5, albumin or ceruloplasmin, trace
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Native humane Komplementkomponente C3. Glykoprotein, das aus zwei nichtidentischen, an Disulfid gebundenen Untereinheiten mit Molekülmassen von 115.000 (α) und 75.000 (β) besteht. In normalem Humanserum liegt es zu 1,25 mg/ml vor. Die klassischen und alternativen Aktivierungssignalwege des Komplements laufen beim C3-Schritt zusammen. Die Aktivierung durch jeden der Signalwege kann zur Anordnung von C3-Spaltungsenzymen (C3-Konvertasen) auf Zieloberflächen führen. Beide C3-Konvertasen spalten die C3-α-Kette an Peptidbindung 77, wodurch die Fragmente C3a (Molekülmasse 9083) und C3b (Molekülmasse 180.000) gebildet werden. Freigesetztes C3a-Peptid ist eines von drei Komplement-Anapyhlatoxinen. Das entstehende C3b-Fragment kann mit der Zieloberfläche eine kovalente Esterbindung eingehen. Die kovalente Bindung von C3b an die Zielakzeptoren ist für das Fortsetzen der Komplementaktivierung erforderlich.
Native humane Komplementkomponente C3. Glykoprotein, das aus zwei nichtidentischen, disulfidgebundenen Untereinheiten mit Molekülmassen von 115 kDa (α) und 75 kDa (β) besteht. In normalem Humanserum liegt es zu 1,25 mg/ml vor. Die klassischen und alternativen Aktivierungssignalwege des Komplements laufen beim C3-Schritt zusammen. Die Aktivierung durch jeden der Signalwege kann zur Anordnung von C3-Spaltungsenzymen (C3-Konvertasen) auf Zieloberflächen führen. Beide C3-Konvertasen spalten die C3-α-Kette an Peptidbindung 77, wodurch die Fragmente C3a (Molekülmasse 9083) und C3b (Molekülmasse 180.000) gebildet werden. Freigesetztes C3a-Peptid ist eines von drei Komplement-Anapyhlatoxinen. Das entstehende C3b-Fragment kann mit der Zieloberfläche eine kovalente Esterbindung eingehen. Die kovalente Bindung von C3b an die Zielakzeptoren ist für das Fortsetzen der Komplementaktivierung erforderlich.
Biochem./physiol. Wirkung
>3.000 C₃H₅0 Einheiten/mg; ≥60 % der C3-Aktivität in normalem Humanserum auf mg/mg-Basis
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
in PBS
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Lambris, J.D. und Muller-Eberhard, H.J. 1986. Mol. Immunol.23, 1237.
Tack, B.F., et al. 1980. Methods Enzymol. 80, 64.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(27), 15818-15826 (2020-06-17)
Atherosclerosis is the process underlying heart attack and stroke. Despite decades of research, its pathogenesis remains unclear. Dogma suggests that atherosclerotic plaques expand primarily via the accumulation of cholesterol and inflammatory cells. However, recent evidence suggests that a substantial portion