204902
Komplement C5a-des-Arg, human
Complement C5a des-Arg, Human, is a native, single chain glycopeptide (73 aa). Once produced, C5a is converted to C5a des-Arg upon removal of the C-terminal arginine by serum carboxypeptidase N.
Synonym(e):
C5a Complement
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Native humane Komplementkomponente des-Arg-C5a. Einzelketten-Glykopeptid, das aus 73 Aminosäuren besteht. Nachdem das C5a-Glykopeptid in Humanplasma oder -serum erzeugt wurde, wird es beim Entfernen des C-terminalen Arginins durch die endogene Serumcarboxypeptidase N schnell zu C5a-des-Arg umgewandelt. Im Gegensatz zu C3a-des-Arg-Peptid behält C5a-des-Arg signifikante Werte von biologischen Aktivitäten. Daher löst C5a-des-Arg entzündliche Zellchemotaxis, glatte Muskelkontraktion und Leukotrien-Freisetzung aus Meerschweinchenlunge aus.
Native humane Komplementkomponente des-Arg-C5a. Einzelketten-Glykopeptid, das aus 73 Aminosäuren besteht. Nachdem das C5a-Glykopeptid in Humanplasma oder -serum erzeugt wurde, wird es beim Entfernen des C-terminalen Arginins durch die endogene Serumcarboxypeptidase N schnell zu C5a-des-Arg umgewandelt. Im Gegensatz zu C3a-des-Arg-Peptid behält C5a-des-Arg signifikante Werte von biologischen Aktivitäten. Daher löst C5a-des-Arg entzündliche Zellchemotaxis, glatte Muskelkontraktion und Leukotrien-Freisetzungsreaktionen aus Meerschweinchenlunge aus.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 120 mmol/l NaCl, 10 mmol/l HEPES, pH-Wert 7,2
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Webster, R.O., et al. 1980. Immunopharmacology 1, 201.
McCarthy, K. und Henson, P.M. 1979. J. Immunol. 123, 2511.
McCarthy, K. und Henson, P.M. 1979. J. Immunol. 123, 2511.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable