Merck
1.88010
Supelco
Titrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Titrant 5, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: volumetric
Konzentration
5 mg/mL
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Übergangstemp.
flash point <21 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Format
two component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Effizienz: ≥ 5,0
Sonstige Hinweise
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - (Methanol)
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - (Methanol)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)